Få mere at vide
5-Nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine (Nitrosotriaminopyrimidine), Mikromol™
Artikelnummer. 30050989
Mængde:
25 mg
100 mg
Artikelnummer. 30050989
Brand: Mikromol MM0269.02
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine (Nitrosotriaminopyrimidine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrosotriaminopyrimidine
CAS 1006-23-1
Analyt- eller komponentnavne Nitrosotriaminopyrimidine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C4 H6 N6 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Triamterene Imp. A (EP), Triamterene USP Related Compound A, Triamterene USP RC A, 5-Nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine, Nitrosotriaminopyrimidine, Triamterene Related Compound A, Triamterene Impurity A
InChI formel InChI=1S/C4H6N6O/c5-2-1(10-11)3(6)9-4(7)8-2/h(H6,5,6,7,8,9)
SMIL Nc1nc(N)c(N=O)c(N)n1
IUPAC navn 5-nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine
Molekylvægt (g/mol) 154.13
Mængde 100 mg
Formel vægt 154.0603 g/mol