missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Nitroso-quinolin-8-ol, TRC

Artikelnummer. 30136497
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136497 100 mg
30134503 50 mg
30004012 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136497 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN546580100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3565-26-2
Molekylær formel C9H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 174.16
Synonym 5-Nitroso-8-quinolinol, 5-Nitroso-8-hydroxyquinoline, 5-Nitrosooxine, Hydron III, NSC 3852, 8-Hydroxy-5-nitrosoquinoline
IUPAC navn 5-nitrosoquinolin-8-ol
SMIL C1=CC2=C(C(=CC=C2N=O)O)N=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Nitroso-quinolin-8-ol
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H6N2O2/c12-8-4-3-7(11-13)6-2-1-5-10-9(6)8/h1-5,12H
Formel vægt 174.0429
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.