Få mere at vide
5-Nitroso-2,4,6-triaminopyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30479422
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479422 50 g
30464552 1 g
30472308 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30479422 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN54697550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1006-23-1
Molekylær formel C4 H6 N6 O
Molekylvægt (g/mol) 154.13
Synonym 5-Nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine, Triamterene Imp. A (EP), Nitrosotriaminopyrimidine
IUPAC navn 5-nitrosopyrimidin-2,4,6-triamin
SMIL Nc1nc(N)c(N=O)c(N)n1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrosotriaminopyrimidine
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C4H6N6O/c5-2-1(10-11)3(6)9-4(7)8-2/h(H6,5,6,7,8,9)
Formel vægt 154.0603