Få mere at vide
5-Nitroso-2,4,6-triaminopyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitrosotriaminopyrimidine |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N6O/c5-2-1(10-11)3(6)9-4(7)8-2/h(H6,5,6,7,8,9) |
| Formel vægt | 154.0603 |