Få mere at vide
5-nitrosalicylsyre, TRC
Artikelnummer. 30481507
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30481507 10 g
1 options
Artikelnummer. 30481507 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN52091010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid (5-Nitrosalicylic Acid)
CAS 96-97-9
Molekylær formel C7 H5 N O5
Mængde 10 g
Synonym 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid, Mesalazine Imp. N (EP), 5-Nitrosalicylic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(8(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
SMIL OC(=O)c1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-hydroxy-5-nitrobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 183.12
Formel vægt 183.0168