Få mere at vide
5-nitrosalicylsyre methylester, TRC
Artikelnummer. 30465493
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30465493 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30465493 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5209152.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitrosalicylic Acid Methyl Ester
CAS 17302-46-4
Molekylær formel C8H7NO5
Mængde 2.5 g
Synonym 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxy-5-nitrobenzoate, Methyl 5-Nitro-2-hydroxybenzoate, Methyl 5-Nitrosalicylate
InChI formel InChI=1S/C8H7NO5/c1-14-8(11)6-4-5(9(12)13)2-3-7(6)10/h2-4,10H,1H3
SMIL COC(=O)c1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn Methyl 2-hydroxy-5-nitrobenzoat
Molekylvægt (g/mol) 197.14
Formel vægt 197.0324