Få mere at vide
5-nitrosalicylaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30474253
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30474253 50 g
1 options
Artikelnummer. 30474253 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN52095050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitrosalicylaldehyde
CAS 97-51-8
Molekylær formel C7H5NO4
Mængde 50 g
Synonym 6-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, NSC 881, NSC 97387, 2-Formyl-4-nitrophenol, 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde, 5-Nitro-2-hydroxybenzaldehyde, 5-Nitrosalicylaladhyde, 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H5NO4/c9-4-5-3-6(8(11)12)1-2-7(5)10/h1-4,10H
SMIL Oc1ccc(cc1C=O)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 167.12
Formel vægt 167.0219