Få mere at vide
5-Nitropyridine-3,4-diamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Nitropyridine-3,4-diamine |
| CAS | 4318-68-7 |
| Molekylær formel | C5H6N4O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N4O2/c6-3-1-8-2-4(5(3)7)9(10)11/h1-2H,6H2,(H2,7,8) |
| SMIL | Nc1cncc(c1N)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 5-nitropyridine-3,4-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.13 |
| Formel vægt | 154.0491 |