Få mere at vide
5-nitropyridin-2-carboxylsyre,≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491739
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15491739 5 g 5g
15481739 1 g 1g
15401749 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491739 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64499.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 30651-24-2 | C6H4N2O4 | 168.11 g/mol
Det spiller en vigtig rolle i syntetisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det spiller en vigtig rolle i syntetiske mellemprodukter.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30651-24-2
Molekylær formel C6H4N2O4
Molekylvægt (g/mol) 168.11
MDL nummer MFCD04114182
InChI nøgle QKYRCTVBMNXTBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitropicolinic acid, 5-nitropyridine-2-carboxylic acid, 5-nitro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-nitro-2-picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-nitro, picolinic acid, 5-nitro, 3-nitro-6-pyridine carboxylic acid, 2-carboxy-5-nitropyridine, 5-nitropyridine-2-carboxylicacid
PubChem CID 520488
IUPAC navn 5-nitropyridin-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=NC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitropyridine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 208°C to 212°C
Mængde 5 g
Beilstein 139209
Opløselighedsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formel vægt 168.11
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Fast stof