Få mere at vide
5-nitropyridin-2-carboxylsyre,≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det spiller en vigtig rolle i syntetisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det spiller en vigtig rolle i syntetiske mellemprodukter.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Nitropyridine-2-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 208°C to 212°C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 139209 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in dimethyl sulfoxide. |
| Formel vægt | 168.11 |
| Procent renhed | ≥97% |
| Fysisk form | Fast stof |