Få mere at vide
5-Nitropyridin-2(1H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Nitropyridin-2(1H)-one |
| CAS | 5418-51-9 |
| Molekylær formel | C5H4N2O3 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 5-Nitro-2-hydroxypyridine, 5-Nitro-2(1H)-pyridinone, 2-Hydroxy-5-nitropyridine, 5-Nitro-2-pyridinol, 5-Nitro-2-pyridinone, 5-Nitro-2-pyridone, NSC 10478, NSC 165495, NSC 165496, NSC 9454 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N2O3/c8-5-2-1-4(3-6-5)7(9)10/h1-3H,(H,6,8) |
| SMIL | [O-][N+](=O)C1=CNC(=O)C=C1 |
| IUPAC navn | 5-nitro-1H-pyridin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.1 |
| Formel vægt | 140.0222 |