missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Nitroisoquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Nitroisoquinoline |
| CAS | 607-32-9 |
| Molekylær formel | C9 H6 N2 O2 |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6N2O2/c12-11(13)9-3-1-2-7-6-10-5-4-8(7)9/h1-6H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cccc2cnccc12 |
| IUPAC navn | 5-nitroisoquinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.16 |
| Formel vægt | 174.0429 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?