Få mere at vide
5-Nitroisoquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Nitroisoquinoline |
| CAS | 607-32-9 |
| Molekylær formel | C9 H6 N2 O2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6N2O2/c12-11(13)9-3-1-2-7-6-10-5-4-8(7)9/h1-6H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cccc2cnccc12 |
| IUPAC navn | 5-nitroisoquinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.16 |
| Formel vægt | 174.0429 |