Få mere at vide
5-nitroisophtalsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17904036
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17904036 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17904036 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0834.150025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
5-nitroisophtalsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitro-isophthalic acid
CAS 618-88-2
Analyt- eller komponentnavne 5-Nitro-isophthalic acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H5 N O6
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5-Nitroisophtalic Acid, Glycopyrrolate Related Compound A (USP), 5-Nitrobenzene-1,3-dicarboxylic acid, 5-Nitro-isophthalic acid, Glycopyrronium Bromide Imp. O (EP), Glycopyrrolate USP Related Compound A, Glycopyrrolate USP RC A, Glycopyrrolate Related Compound A, Glycopyrronium Bromide Impurity O, Glycopyrronium Impurity O
InChI formel InChI=1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
SMIL OC(=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
IUPAC navn 5-nitrobenzen-1,3-dicarboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 211.13
Mængde 25 mg
Formel vægt 211,0117 g/mol