missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Nitroisoindoline Hydrochloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Nitroisoindoline Hydrochloride Salt |
| CAS | 400727-69-7 |
| Molekylær formel | C8H9ClN2O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2,3-Dihydro-5-nitro-1H-isoindole Hydrochloride Salt, 5-Nitro-2,3-dihydro-1H-isoindole Hydrochloride Salt, 1H-Isoindole','2,3-dihydro-5-nitro-','monohydrochloride (9CI), 1H-Isoindole 2,3-dihydro-5-nitro-','hydrochloride (1:1), 5-Nitroisoindoline hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2O2.ClH/c11-10(12)8-2-1-6-4-9-5-7(6)3-8;/h1-3,9H,4-5H2;1H |
| SMIL | C1=C2CNCC2=CC(=C1)[N+](=O)[O-].Cl |
| IUPAC navn | 5-nitroisoindoline Hydrochloride Salt |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.62 |
| Formel vægt | 200.04 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?