Få mere at vide
5-nitrohexahydropyrimidin-2,4,6-trionhydrat, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11926713
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11926713 50 g 50g
10055402 10 g 10g
11366885 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11926713 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RDP00108EE
Kemiske identifikatorer
CAS 175278-58-7
Molekylær formel C4H5N3O6
Molekylvægt (g/mol) 191.10
MDL nummer MFCD00160499
InChI nøgle YKGZAIJTCJOZNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitropyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione xhydrate, 5-nitrohexahydropyrimidine-2,4,6-trione hydrate, 5-nitro-1,3-diazinane-2,4,6-trione hydrate, 5-nitropyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione hydrate, 5-nitrobarbituric acid hydrate, c4nh33o5.h2o, 5-nitro-hexahydro-pyrimidine-2,4,6-trione, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione,5-nitro-, hydrate 1:1
PubChem CID 2781274
SMIL O.[O-][N+](=O)C1C(=O)NC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitrohexahydropyrimidine-2, 4, 6-trione hydrate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 50 g
IUPAC navn 5-nitro-1,3-diazinan-2,4,6-trion;hydrat
Formel vægt 191.1
Procent renhed 97%