Få mere at vide
5-Nitrofurfural Hydrazone, Mikromol™
Artikelnummer. 30049804
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049804 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049804 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0444.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Nitrofurfural Hydrazone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitrofurfural Hydrazone
CAS 24186-59-2
Analyt- eller komponentnavne 5-Nitrofurfural Hydrazone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H5 N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5-Nitrofurfural Hydrazone
InChI formel InChI=1S/C5H5N3O3/c6-7-3-4-1-2-5(11-4)8(9)10/h1-3H,6H2
SMIL NN=Cc1oc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn (5-nitrofuran-2-yl)methylidenehydrazine
Molekylvægt (g/mol) 155.11
Mængde 25 mg
Formel vægt 155.0331 g/mol