Få mere at vide
5-Nitrofurfural Hydrazone, Mikromol™
Beskrivelse
5-Nitrofurfural Hydrazone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Nitrofurfural Hydrazone |
| CAS | 24186-59-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Nitrofurfural Hydrazone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H5 N3 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 5-Nitrofurfural Hydrazone |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N3O3/c6-7-3-4-1-2-5(11-4)8(9)10/h1-3H,6H2 |
| SMIL | NN=Cc1oc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | (5-nitrofuran-2-yl)methylidenehydrazine |
| Vis mere |