Få mere at vide
(5-Nitrofuran-2-yl)methylendiacetat, Mikromol™
Artikelnummer. 30463233
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30463233 4 x 25 mg
30052691 25 mg
30052684 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30463233 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0943.0200254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(5-Nitrofuran-2-yl)methylendiacetat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (5-Nitrofuran-2-yl)methylene Diacetate
CAS 92-55-7
Analyt- eller komponentnavne (5-Nitrofuran-2-yl)methylene Diacetate
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C9 H9 N O7
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Nifuroxazide Imp. C (EP), Nitrofural Imp. B (EP), Nitrofurfural Diacetate, (5-Nitrofuran-2-yl)methylidene Diacetate, Nifuroxazide Impurity C, Nitrofural Impurity B
InChI formel InChI=1S/C9H9NO7/c1-5(11)15-9(16-6(2)12)7-3-4-8(17-7)10(13)14/h3-4,9H,1-2H3
Løsningstype Fedt
SMIL CC(=O)OC(OC(=O)C)c1oc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn [acetyloxy-(5-nitrofuran-2-yl)methyl] acetat
Molekylvægt (g/mol) 243.17
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 243,0379 g/mol