Få mere at vide
(5-Nitrofuran-2-yl)methylendiacetat, Mikromol™
Beskrivelse
(5-nitrofuran-2-yl)methylendiacetat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5-Nitrofuran-2-yl)methylene Diacetate |
| CAS | 92-55-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | (5-Nitrofuran-2-yl)methylene Diacetate |
| Forsendelsestilstand | +4°C |
| Molekylær formel | C9 H9 N O7 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Nifuroxazide Imp. C (EP), Nitrofural Imp. B (EP), Nitrofurfural Diacetate, (5-Nitrofuran-2-yl)methylidene Diacetate, Nifuroxazide Impurity C, Nitrofural Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO7/c1-5(11)15-9(16-6(2)12)7-3-4-8(17-7)10(13)14/h3-4,9H,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)OC(OC(=O)C)c1oc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | [acetyloxy-(5-nitrofuran-2-yl)methyl] acetat |
| Vis mere |