Få mere at vide
5-Nitrofuraldehyddiacetat, TRC
Artikelnummer. 30136519
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136519 500 mg
30137612 1 g
30011640 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136519 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN495900500MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-55-7
Molekylær formel C9 H9 N O7
Molekylvægt (g/mol) 243.17
Synonym (5-Nitrofuran-2-yl)methylidene Diacetate, Nitrofural Imp. B (EP), Nifuroxazide Imp. C (EP)
IUPAC navn [acetyloxy-(5-nitrofuran-2-yl)methyl] acetat
SMIL CC(=O)OC(OC(=O)C)c1oc(cc1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (5-Nitrofuran-2-yl)methylene Diacetate
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9NO7/c1-5(11)15-9(16-6(2)12)7-3-4-8(17-7)10(13)14/h3-4,9H,1-2H3
Formel vægt 243.0379