Få mere at vide
5-Nitrobenzimidazol, TRC
Artikelnummer. 30470185
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30470185 1 g
1 options
Artikelnummer. 30470185 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4947951G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitrobenzimidazole
CAS 94-52-0
Molekylær formel C7H5N3O2
Mængde 1 g
Synonym 1H-Benzimidazole','5-nitro- (9CI), Benzimidazole','5(or 6)-nitro- (6CI,7CI), Benzimidazole','5-nitro- (8CI), 5(6)-Nitrobenzimidazole, 5-Nitro-1H-benzimidazole, 5-Nitrobenzimidazole, 6-Nitro-1H-benzimidazole, 6-Nitrobenzimidazole, NSC 3068, NSC 58858
InChI formel InChI=1S/C7H5N3O2/c11-10(12)5-1-2-6-7(3-5)9-4-8-6/h1-4H,(H,8,9)
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc2nc[nH]c2c1
IUPAC navn 6-nitro-1H-benzimidazol
Molekylvægt (g/mol) 163.14
Formel vægt 163.0382