Få mere at vide
5-Nitrobenzimidazole, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15810331
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
15810331 100 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15810331 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8182570100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 94-52-0
Smeltepunkt 204°C to 208°C
MDL nummer MFCD00040457
Mængde 100 g
Synonym 5-Nitrobenzimidazole, 5-Nitrobenzimidazole
Molekylvægt (g/mol) 163.13