Få mere at vide
5-Nitrobenzimidazol, 98+%
Beskrivelse
5-Nitrobenzimidazol bruges som følsomme reagenser, der bestemmer vismut-, cadmium-, kobber- og gummiantioxidanter. Det bruges også som fotografiske materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
5-Nitrobenzimidazol bruges som følsomme reagenser, der bestemmer vismut-, cadmium-, kobber- og gummiantioxidanter. Det bruges også som fotografiske materialer.
Opløselighed
Svagt opløseligt i vand. (0,5 g/l ved 25 °C). Opløseligt i methanol.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser. Opbevares ved stuetemperatur.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Nitrobenzimidazole |
| Smeltepunkt | 207 °C til 211 °C |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 7926 |
| Opløselighedsinformation | Sparsomt opløseligt i vand. (0,5 g/L ved 25 °C). Opløselig i methanol. |
| Formel vægt | 163.14 |
| Procent renhed | ≥98% |