Få mere at vide
5-nitroanthranilonitril, TRC
Artikelnummer. 30473484
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30473484 1 g
1 options
Artikelnummer. 30473484 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4919331G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitroanthranilonitrile
CAS 17420-30-3
Molekylær formel C7H5N3O2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H5N3O2/c8-4-5-3-6(10(11)12)1-2-7(5)9/h1-3H,9H2
SMIL Nc1ccc(cc1C#N)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-amino-5-nitrobenzonitril
Molekylvægt (g/mol) 163.13
Formel vægt 163.0382