Få mere at vide
5-nitroanthranilsyre, TRC
Artikelnummer. 30472274
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30472274 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30472274 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4919102.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
CAS 616-79-5
Molekylær formel C7 H6 N2 O4
Mængde 2.5 g
Synonym 2-Amino-5-nitrobenzoic Acid, 5-Nitroanthranilic Acid, NSC 16208, NSC 63867
InChI formel InChI=1S/C7H6N2O4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,8H2,(H,10,11)
SMIL Nc1ccc(cc1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-amino-5-nitrobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 182.13
Formel vægt 182.0328