Få mere at vide
5-Nitroanthranilamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Nitroanthranilamide |
| CAS | 16313-65-8 |
| Molekylær formel | C7H7N3O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Amino-5-nitrobenzamide, 2-Carbamoyl-4-nitroaniline, 2-Amino-5-nitro-benzamide, NSC 142033 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N3O3/c8-6-2-1-4(10(12)13)3-5(6)7(9)11/h1-3H,8H2,(H2,9,11) |
| SMIL | NC(=O)c1cc(ccc1N)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-amino-5-nitrobenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.15 |
| Formel vægt | 181.0487 |