missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Nitro Nicotinic Acid, TRC

Artikelnummer. 30475139
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475139 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30475139 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN496870100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Nitro Nicotinic acid
CAS 2047-49-6
Molekylær formel C6 H4 N2 O4
Mængde 100 mg
Synonym 3-Pyridinecarboxylic acid','5-nitro-, Nicotinic acid','5-nitro- (6CI,7CI,8CI), 3-Carboxy-5-nitropyridine, 5-Nitro-3-pyridinecarboxylic acid, 5-Nitronicotinic acid
InChI formel InChI=1S/C6H4N2O4/c9-6(10)4-1-5(8(11)12)3-7-2-4/h1-3H,(H,9,10)
SMIL OC(=O)c1cncc(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 5-nitropyridine-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 168.11
Formel vægt 168.0171
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.