missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Nitro-8-hydroxyquinolin, TRC

Artikelnummer. 30040371
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040371 10 g
18060020 100 g
17959829 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040371 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN49621510G
 Begrænset vare

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4008-48-4
Molekylær formel C9 H6 N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 190.16
Synonym 8-Quinolinol, 5-nitro-, 5-(Hydroxyl[oxido]amino)-8-hydroxyquinoline, 5-Nitro-8-hydroxyquinoline, 5-Nitro-8-oxychinoline, 5-Nitro-8-oxyquinoline, 5-Nitro-8-quinolinol, 5-Nitrox, 5-Nitroxine, 5NOK, 8-Hydroxy-5-nitroquinoline, A 82, BAS 58, NSC 74947, NSC 74948, Nibiol, Nitroxolin, Nitroxoline, Noxibiol
IUPAC navn 5-nitroquinolin-8-ol
SMIL Oc1ccc(c2cccnc12)[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nitroxoline
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H6N2O3/c12-8-4-3-7(11(13)14)6-2-1-5-10-9(6)8/h1-5,12H
Formel vægt 190.0378
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.