Få mere at vide
5-Nitro-7-azaindole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425947
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15425947
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33141.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101083-92-5
Molekylær formel C7H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 163.14
MDL nummer MFCD06659682
InChI nøgle INMIPMLIYKQQID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitro-7-azaindole, 5-nitro-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-nitro, pubchem17751, acmc-1bu2p, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine,5-nitro
PubChem CID 11521140
IUPAC navn 5-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
SMIL [O-][N+](=O)C1=CN=C2NC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitro-7-azaindole
Smeltepunkt 280°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 163.14
Procent renhed 97%