Få mere at vide
5-Nitro-6-methylaminoquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Nitro-6-methylaminoquinoline |
| CAS | 14204-97-8 |
| Molekylær formel | C10 H9 N3 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N3O2/c1-11-9-5-4-8-7(3-2-6-12-8)10(9)13(14)15/h2-6,11H,1H3 |
| SMIL | CNc1ccc2ncccc2c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | N-methyl-5-nitroquinolin-6-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.2 |
| Formel vægt | 203.0695 |