Få mere at vide
5-Nitro-2-(n-propylamino)pyridine, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11337239
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 11337239
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27416.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25948-11-2
Molekylær formel C8H12N3O2
Molekylvægt (g/mol) 182.20
MDL nummer MFCD00084819
InChI nøgle KZWODZHPEMBNTR-UHFFFAOYSA-O
Synonym 5-nitro-2-n-propylamino pyridine, 5-nitro-2-n-propylaminopyridine, 5-nitro-n-propyl-2-pyridinamine, acmc-1cgqw, 5-nitro 2-pyridyl propylamine, 5-nitro-n-propyl-pyridin-2-amine, 2-pyridinamine, 5-nitro-n-propyl
PubChem CID 117675
IUPAC navn 5-nitro-N-propylpyridin-2-amine
SMIL CCCNC1=CC=C(C=[NH+]1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitro-2-(n-propylamino)pyridine
Smeltepunkt 94°C to 96°C
Mængde 10 g
Formel vægt 181.19
Procent renhed 96%