Få mere at vide
5-nitro-2-indanon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10225564
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10225564 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10215564 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10225564 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08378DE
Kemiske identifikatorer
CAS 116530-60-0
Molekylær formel C9H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 177.16
MDL nummer MFCD00598938
InChI nøgle VSEBFWRYDORZJI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1502066
IUPAC navn 5-nitro-1,3-dihydroinden-2-on
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC2=C(CC(=O)C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitro-2-indanone
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Synonym 5-nitro-2-indanone, 5-nitro-1h-inden-2 3h-one, 5-nitro-indan-2-one, 5-nitroindan-2-one, 2h-inden-2-one, 1,3-dihydro-5-nitro, 5-nitro-1,3-dihydro-2h-inden-2-one, pubchem18090, acmc-2099su, 2h-inden-2-one,1,3-dihydro-5-nitro, 1,3-dihydro-5-nitro-2h-inden-2-one
Formel vægt 177.16
Procent renhed 97%