Få mere at vide
5-Nitro-2-furonitril, 97%
Artikelnummer. 11348455
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348455 5 g 5g
11358455 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11348455 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10486.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 59-82-5 | C5H2N2O3 | 138,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-82-5
Molekylær formel C5H2N2O3
Molekylvægt (g/mol) 138.08
MDL nummer MFCD00082647
InChI nøgle DUJNJLFQOODDNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitro-2-furonitrile, 5-nitro-2-furancarbonitrile, unii-e63b56v8ya, 2-furancarbonitrile, 5-nitro, 5-nitro-2-cyanofuran, 5-nitro-2-furonitril, 2-nitrofuran-5-carbonitrile, acmc-1an56, 5-nitro-furan-2-carbonitrile, 2-furancarbonitrile,5-nitro
PubChem CID 94881
IUPAC navn 5-nitrofuran-2-carbonitril
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(O1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitro-2-furonitrile
Smeltepunkt 61°C to 64°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 123933
Formel vægt 138.08
Procent renhed 97%