Få mere at vide
5-nitro-2-furoinsyre, 98+%
Artikelnummer. 11423274
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423274 5 g 5g
11433274 25 g 25g
11443274 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423274 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10597.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 645-12-5 | C5H3NO5 | 157,081 g/mol
5-nitro-2-furonsyre blev anvendt til fremstilling af [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiaziner og [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazoler. FT-IR og FT-Raman spektrene af 5-Nitro-2-furoic acid er også blevet undersøgt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-nitro-2-furonsyre blev anvendt til fremstilling af [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiaziner og [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4] thiadiazoler. FT-IR og FT-Raman spektrene af 5-Nitro-2-furoic acid er også blevet undersøgt.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 645-12-5
Molekylær formel C5H3NO5
Molekylvægt (g/mol) 157.081
MDL nummer MFCD00003240
InChI nøgle IODMEDPPCXSFLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitro-2-furoic acid, nitrofurate, 5-nitrofuroic acid, 2-furoic acid, 5-nitro, 5-nitro-2-furancarboxylic acid, 5-nitropyromucate, 5-nitrofurancarboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-nitro, ccris 1197, 5-nitropyromucic acid
PubChem CID 12577
IUPAC navn 5-nitrofuran-2-carboxylsyre
SMIL C1=C(OC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitro-2-furoic acid
Smeltepunkt 186°C to 188°C
Mængde 5 g
Beilstein 139373
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 157.08
Procent renhed ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Nitro-2-furoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Nitro-2-furoic acid