Få mere at vide
5-Nitro-2-furfuraldazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Nitro-2-furfuraldazine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6N4O6/c15-13(16)9-3-1-7(19-9)5-11-12-6-8-2-4-10(20-8)14(17)18/h1-6H/b11-5+,12-6+ |
| Formel vægt | 278.0287 |
| Procent renhed | >95% |