Få mere at vide
5-Nitro-2-furaldoxime, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nifuroxime |
| CAS | 555-15-7 |
| Molekylær formel | C5 H4 N2 O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Furancarboxaldehyde','5-nitro-','oxime, 2-Furaldehyde','5-nitro-','oxime (6CI,7CI,8CI), 5-Nitro-2-furaldehyde oxime, 5-Nitro-2-furaldoxime, 5-Nitro-2-furancarboxaldehyde oxime, 5-Nitrofurfural oxime, 5-Nitrofurfuraldehyde oxime, Nifuroxime |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N2O4/c8-6-3-4-1-2-5(11-4)7(9)10/h1-3,8H |
| SMIL | ON=Cc1oc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | N-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]hydroxylamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.1 |
| Formel vægt | 156.0171 |