Få mere at vide
5-Nitro-2-furaldoxime, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11354584
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354584 50 g 50g
11344584 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354584 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01374.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 555-15-7
Molekylær formel C5H4N2O4
Molekylvægt (g/mol) 156.10
MDL nummer MFCD00198004,MFCD00198004
InChI nøgle PTBKFATYSVLSSD-ZZXKWVIFSA-N
Synonym nifuroxime, 5-nitro-2-furaldehyde oxime, usaf ea-5, 2-furaldehyde, 5-nitro-, oxime, 2-furaldoxime, 5-nitro, 5-nitro-2-furaldoxime, carbazylquinone, carbilquinone, 5-nitrofuran-2-carbaldehyde oxime, 5-nitro-2-furancarboxaldehyde oxime
PubChem CID 6478035
SMIL O\N=C\C1=CC=C(O1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitro-2-furaldoxime
Mængde 50 g
Beilstein 83037
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,6536
IUPAC navn (NE)-N-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]hydroxylamine
Formel vægt 156.1
Procent renhed 97%