Få mere at vide
5-Nitro-2-furaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30468191
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468191 5 g
30466425 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30468191 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4959305G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 698-63-5
Molekylær formel C5 H3 N O4
Molekylvægt (g/mol) 141.08
Synonym 5-Nitro-2-furfural
IUPAC navn 5-nitrofuran-2-karbaldehyd
SMIL [O-][N+](=O)c1oc(C=O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitro-2-furaldehyde
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H3NO4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H
Formel vægt 141.0062