Få mere at vide
5-nitro-2-furaldehyd diacetat, 98%
Artikelnummer. 10791431 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10791431 100 g Glasflaske 100g
13498398 500 g Glasflaske 500g
13448398 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10791431 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 165131000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 92-55-7 | C9H9NR.7 | 243,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-55-7
Molekylær formel C9H9NO7
Molekylvægt (g/mol) 243.17
MDL nummer MFCD00003244
InChI nøgle HSXKWKJCZNRMJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitro-2-furaldehyde diacetate, 2-diacetoxymethyl-5-nitrofuran, 5-nitro-2-furanmethanediol diacetate, 5-nitrofurfural diacetate, 5-nitrofurfurylidene diacetate, 5-nitrofuran-2-yl methylene diacetate, nitrofuraldehyde diacetate, 5-nitro-2-furfural diacetate, 5-nitrofuraldehyde diacetate, 5-nitro-2-furfuraldehyde diacetate
PubChem CID 7097
IUPAC navn [acetyloxy-(5-nitrofuran-2-yl)methyl]acetat
SMIL CC(=O)OC(C1=CC=C(O1)[N+](=O)[O-])OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitro-2-furaldehyde diacetate
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 89.0°C to 93.0°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Formel vægt 243.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver