Få mere at vide
5-nitro-2-furaldehyd diacetat, 97%
Artikelnummer. 11453687
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11453687 500 g 500g
11443687 100 g 100g
11463687 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18169.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 92-55-7 | C9H9NO7 | 243,171 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-55-7
Molekylær formel C9H9NO7
Molekylvægt (g/mol) 243.171
MDL nummer MFCD00003244
InChI nøgle HSXKWKJCZNRMJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitro-2-furaldehyde diacetate, 2-diacetoxymethyl-5-nitrofuran, 5-nitro-2-furanmethanediol diacetate, 5-nitrofurfural diacetate, 5-nitrofurfurylidene diacetate, 5-nitrofuran-2-yl methylene diacetate, nitrofuraldehyde diacetate, 5-nitro-2-furfural diacetate, 5-nitrofuraldehyde diacetate, 5-nitro-2-furfuraldehyde diacetate
PubChem CID 7097
IUPAC navn [acetyloxy-(5-nitrofuran-2-yl)methyl]acetat
SMIL CC(=O)OC(C1=CC=C(O1)[N+](=O)[O-])OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitro-2-furaldehyde diacetate
Smeltepunkt 87 °C til 92 °C
Mængde 500 g
Beilstein 255089
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 243.17
Procent renhed ≥98%