Få mere at vide
5-nitro-2-furaldehyd, 99%
Artikelnummer. 11423324
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11423324 50 g 50g
11384649 5 g 5g
11394649 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423324 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10618.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 698-63-5 | C5H3NO4 | 141,082 g/mol
5-nitro-2-furaldehyd blev anvendt i syntesen af en række 4-(5-nitrofuran-2-yl)prop-2-en-1-on-derivater. . Det blev også brugt til syntese af modificeret mesoporøs silica (MCM-41). 5-Nitrofurfural kan almindeligvis anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-nitro-2-furaldehyd blev anvendt i syntesen af en række 4-(5-nitrofuran-2-yl)prop-2-en-1-on-derivater. . Det blev også brugt til syntese af modificeret mesoporøs silica (MCM-41). 5-Nitrofurfural kan almindeligvis anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Svagt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Hold dig væk fra stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 698-63-5
Molekylær formel C5H3NO4
MDL nummer MFCD00003230
InChI nøgle SXINBFXPADXIEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitro-2-furaldehyde, 5-nitrofurfural, nitrofurfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofurfuraldehyde, 5-nitro-2-furfural, 2-furaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofuraldehyde, 5-nitro-2-furancarboxaldehyde, furfural, 5-nitro
PubChem CID 12774
ChEBI CHEBI:34459
IUPAC navn 5-nitrofuran-2-carbaldehyd
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitro-2-furaldehyde
Smeltepunkt 34 °C til 38 °C
Tæthed 1.349
Kogepunkt 228 °C
Flammepunkt 33 °C (91 °F)
Brydningsindeks 1.59
Mængde 50 g
Beilstein 120539
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i vand.
SMIL C1=C(OC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
Molekylvægt (g/mol) 141.082
Formel vægt 141.09
Procent renhed 99%