Få mere at vide
5-nitro-2-furaldehyd, 99%
Beskrivelse
5-nitro-2-furaldehyd blev anvendt i syntesen af en række 4-(5-nitrofuran-2-yl)prop-2-en-1-on-derivater. . Det blev også brugt til syntese af modificeret mesoporøs silica (MCM-41). 5-Nitrofurfural kan almindeligvis anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
5-nitro-2-furaldehyd blev anvendt i syntesen af en række 4-(5-nitrofuran-2-yl)prop-2-en-1-on-derivater. . Det blev også brugt til syntese af modificeret mesoporøs silica (MCM-41). 5-Nitrofurfural kan almindeligvis anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Svagt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Hold dig væk fra stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Nitro-2-furaldehyde |
| Smeltepunkt | 34 °C til 38 °C |
| Tæthed | 1.349 |
| Kogepunkt | 228 °C |
| Flammepunkt | 33 °C (91 °F) |
| Brydningsindeks | 1.59 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 120539 |
| Følsomhed | Luft- og lysfølsomhed |
| Opløselighedsinformation | Sparsomt opløseligt i vand. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 5-Nitro-2-furaldehyde
- Advarsel
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- MIXTURE LIST-Contain: 5-Nitro-2-furaldehyde