Få mere at vide
5-Nitro-2-furaldehyde, 97%
Artikelnummer. 10752601
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Amber glass bottle
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10752601 10 g Glasflaske 10g
10518663 1 g Amber glass bottle 1g
10696924 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10752601 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 173860100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 698-63-5 | C5H3NO4 | 141.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 698-63-5
MDL nummer MFCD00003230
InChI nøgle SXINBFXPADXIEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitro-2-furaldehyde, 5-nitrofurfural, nitrofurfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofurfuraldehyde, 5-nitro-2-furfural, 2-furaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofuraldehyde, 5-nitro-2-furancarboxaldehyde, furfural, 5-nitro
PubChem CID 12774
ChEBI CHEBI:34459
IUPAC navn 5-nitrofuran-2-carbaldehyd
SMIL C1=C(OC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitro-2-furaldehyde
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 34.0°C to 35.0°C
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.3400g/mL
Flammepunkt 33°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C5H3NO4
Brydningsindeks 1.5905
Mængde 10 g
Beilstein 17,IV,4459
Specifik vægtfylde 1.34
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Molekylvægt (g/mol) 141.08
Formel vægt 141.08
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Nitro-2-furaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.