missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Nitro-2-(bromoacetamido)benzophenone-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Nitro-2-(bromoacetamido)benzophenone-d5 |
| CAS | 1189454-04-3 |
| Molekylær formel | C15H6D5BrN2O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | N-[2-(Benzoyl-d5)-4-nitrophenyl]-2-bromoacetamide, 2'-(Benzoyl-d5)-2-bromo-4'-nitroacetanilide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11BrN2O4/c16-9-14(19)17-13-7-6-11(18(21)22)8-12(13)15(20)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,17,19)/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)c2cc(ccc2NC(=O)CBr)[N+](=O)[O-])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 2-bromo-N-[4-nitro-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzoyl)phenyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 368.19 |
| Formel vægt | 367.0216 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?