Få mere at vide
5-Nitro-2-benzimidazolinone, 99%
Artikelnummer. 11379145
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379145 25 g 25g
11359145 1 g 1g
11369145 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11379145 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16391.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 93-84-5 | C7H5N3O3 | 179.14 g/mol
5-Nitro-2-benzimidazolinon anvendes som mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-Nitro-2-benzimidazolinon anvendes som mellemprodukter
.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-84-5
Molekylær formel C7H5N3O3
Molekylvægt (g/mol) 179.14
MDL nummer MFCD00220274
InChI nøgle DLJZIPVEVJOKHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitro-2-benzimidazolinone, 5-nitro-1h-benzo d imidazol-2 3h-one, 5-nitrobenzimidazol-2-one, 5-nitro-1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 2-hydroxy-5-nitrobenzimidazole, 5-nitro-2 3h-benzimidazolone, 2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-5-nitro, 2-benzimidazolinone, 5-nitro, 5-nitro-1h-benzimidazol-2-ol, 1,3-dihydro-5-nitro-2h-benzimidazol-2-one
PubChem CID 3725611
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C2NC(=O)NC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitro-2-benzimidazolinone
Smeltepunkt >300°C
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 171386
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn 5-nitro-2,3-dihydro-lH-1,3-benzodiazol-2-on
Formel vægt 179.14
Procent renhed 99%