Få mere at vide
5-Nitro-1H-indazole, 98+%
Artikelnummer. 11475553
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11475553
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13478.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5401-94-5 | C7H5N3O2 | 163.136 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5401-94-5
Molekylær formel C7H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 163.136
MDL nummer MFCD00005693
InChI nøgle WSGURAYTCUVDQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitroindazole, 1h-indazole, 5-nitro, unii-235y7p37zd, ccris 4134, 2h-indazole, 5-nitro, 5ni, 5-nitroindazol, 5-nitro indazole, 5-nitro-indazole, 5-nitro-1h-indazol
PubChem CID 21501
IUPAC navn 5-nitro-lH-indazol
SMIL C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])C=NN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitro-1H-indazole
Smeltepunkt 208°C to 211°C
Lugt Odorless
Mængde 100 g
Beilstein 7936
Formel vægt 163.14
Procent renhed ≥98%