Få mere at vide
5-Nitro-1H-indazol, 98+%
Artikelnummer. 11465553
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465553 25 g 25g
11475553 100 g 100g
11485553 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465553 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13478.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 5401-94-5 | C7H5N3O2 | 163,136 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5401-94-5
Molekylær formel C7H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 163.136
MDL nummer MFCD00005693
InChI nøgle WSGURAYTCUVDQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitroindazole, 1h-indazole, 5-nitro, unii-235y7p37zd, ccris 4134, 2h-indazole, 5-nitro, 5ni, 5-nitroindazol, 5-nitro indazole, 5-nitro-indazole, 5-nitro-1h-indazol
PubChem CID 21501
IUPAC navn 5-nitro-lH-indazol
SMIL C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])C=NN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitro-1H-indazole
Smeltepunkt 208°C to 211°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Beilstein 7936
Formel vægt 163.14
Procent renhed ≥98%