Få mere at vide
5-Nitro-1H-imidazole-1-ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(5-Nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O3/c9-2-1-7-4-6-3-5(7)8(10)11/h3-4,9H,1-2H2 |
| Formel vægt | 157.0487 |