missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Nitro-1-(phenylmethyl)-1H-imidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Nitro-1-(phenylmethyl)-1H-imidazole |
| CAS | 159790-78-0 |
| Molekylær formel | C10H9N3O2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N3O2/c14-13(15)10-6-11-8-12(10)7-9-4-2-1-3-5-9/h1-6,8H,7H2 |
| SMIL | O=N(C1=CN=CN1CC2=CC=CC=C2)=O |
| IUPAC navn | 1-benzyl-5-nitro-1H-imidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.2 |
| Formel vægt | 203.07 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?