Få mere at vide
(5-Nitro-1-naphthyl)amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5-Nitro-1-naphthyl)amine |
| CAS | 3272-91-1 |
| Molekylær formel | C10H8N2O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2O2/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12(13)14/h1-6H,11H2 |
| SMIL | C1=CC2=C(C=CC=C2[N+](=O)[O-])C(=C1)N |
| IUPAC navn | 5-nitronaphthalen-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.18 |
| Formel vægt | 188.0586 |